Learn More
Solution tampon standard pH 7, WTW™ Code produit.: 11745164
Solution tampon standard pH 7, WTW™
Code produit. 11745164
250 mL, 1 flacon
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 Bottles
1 flacon
25 Bottles
Code produit. 11745164
Marque: WTW 108802
Edge
Précis et traçable par NIST (National Institute of Standards and Technology), leur précision est de ±0,03 pH.
  • Précise et traçable par NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis) en vrac de 250 ml avec tampon standard pour récipient de dosage intégré
  • Durée de vie jusqu’à 3 ans (non ouvertes)
  • Utilisation économe
  • Manipulation plus simple grâce à un dispositif de dosage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 7
Forme physique Liquid
Quantité 250 mL
Conditionnement 1 flacon
Traçabilité au NIST Yes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc di(acetate)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon standard pH 7, WTW™ >