Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Récipient de culture en verre
Choisissez un flacon avec le volume dont vous avez besoin
Marque:  Cole-Parmer™ Essentials 21837-31
803.02 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24329" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11834285
  • 940.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’action d’agitation douce facilite l’adhérence et favorise la croissance cellulaire. Le contrôle de l’accélération électronique à démarrage progressif empêche les turbulences et minimise ainsi les dommages cellulaires. L’agitation par intervalle avec des durées “ON-OFF” variables améliore le taux de fixation des cellules, tandis que l’agitation continue d’être contrôlée jusqu’à 80 tr/min. Toutes les unités peuvent être utilisées dans un incubateur ou dans une pièce chaude. Les récipients de culture sont fabriqués en verre borosilicaté siliconé, afin de minimiser l’adhérence cellulaire aux récipients. Alimentation électrique de 230 V, 50 Hz, 2 W. Conçue pour la culture de cellules sur microbilles microporteuses. Ce système peut également être utilisé pour les techniques de culture cellulaire en suspension.
Spécification
Spécification
1000 ml
10.4 in.
Autoclavable
Acier inoxydable
263 mm
140 mm