Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Récipient de culture en verre
Choisissez un flacon avec le volume dont vous avez besoin
Marque:  Cole-Parmer™ Essentials 21837-30
543.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24329" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11553779
  • 640.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les récipients de culture sont étalonnés et disposent de deux orifices latéraux et d’un orifice de remplissage central. Toutes les pièces du récipient de culture peuvent être autoclavées à 121°C et 15 psi pendant 30 minutes. Scelle complètement les récipients pour une utilisation avec des matériaux pathogènes. Les tiges d’agitation encapsulées en silicone réduisent la possibilité que les cellules se fixent et prolifèrent sur la surface. Commandez un récipient de culture complet (flacon, tige d’agitation et bouchons) à utiliser avec ces agitateurs biologiques ou commandez un flacon à utiliser avec un agitateur existant.
Spécification
Spécification
250 à 380 ml
8.1 in.
Autoclavable
Acier inoxydable
205 mm
100 mm