Learn More
Cole-Parmer™ Plateaux réglables en acier inoxydable
Améliorez les performances de vos bains et circulateurs Techne™
Marque: Cole-Parmer™ 12122-77
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couvercles, plateaux, sondes de température et autres accessoires pour votre bain-marie.
- Soutenu par une chaîne à billes et clip, les plateaux en acier inoxydable peuvent être utilisés pour modifier la profondeur du bain.
Spécification
Adjustable Bath Tray, for 8 Liter Baths | |
Unheated water bath 16104-53 | |
Acier inoxydable |
8 L | |
Plateau réglable |