Learn More
Cole-Parmer™ Seau à glace électronique nºICE
Pour refroidir ou incuber des tubes de toute quantité ou de toute taille pendant de longues périodes. Seau à glace électronique Techne™ N°ICE Caractérisé par des microbilles revêtues de céramique pour maintenir la température et soutenir les récipients d’échantillons aussi longtemps que nécessaire.
Marque: Cole-Parmer™ 24120-00
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 5.50800kg
Description
- Idéal pour les réactifs de refroidissement, pendant toute une journée de travail en laboratoire
- Plage de températures maximale de 0 à +40°C
- Température affichée en °C ou en °F
- Seau à glace N°ICE et 1,7 kg de microbilles revêtues de céramique autoclavables inclus
- Un seau en aluminium de rechange et un pack de rechange de 1,7 kg de billes revêtues de céramique sont disponibles à part
Remarque : La plaque de refroidissement N°ICE atteint une température de 4°C assez rapidement, à une température ambiante de 20°C, mais peut prendre plusieurs heures pour atteindre 0°C. Comme un seau à glace traditionnel, l’échantillon réel peut ne pas atteindre 0°C en raison de l’efficacité naturelle du transfert thermique. Les effets refroidissants du seau N°ICE sont très semblables à ceux d’un seau à glace, et le refroidissement peut être accéléré en congelant préalablement le seau en aluminium et les billes revêtues de céramique avant utilisation.
Spécification
Seau à glace Refroidisseur d'échantillons | |
0,1°C | |
LED orange | |
Réfrigération d'échantillons ou de réactifs pendant toute la journée de travail | |
190 x 240 x 225 mm | |
225 mm | |
190 mm | |
240 mm | |
100 - 230 V, 50/60 Hz | |
100 à 230V, 50 à 60Hz | |
4,5 kg |
0°C à 40°C | |
Ceramic-coated Beads | |
Chilling samples or reagents throughout the whole working day | |
Seau à glace N° et billes céramiques autoclavables | |
8.9 in. | |
7.5 in. | |
9.4 in. | |
100/230 V | |
50/60 Hz | |
9.9 lb. | |
60 x 1.5 mL Microtubes |