Learn More
Cole-Parmer™ Accessoire d’incubateur d’hybridation, tubes
Click to view available options
Longueur (métrique):
220 mm
240 mm
Diamètre (métrique) externe:
44 mm
80 mm
À utiliser avec (équipement):
HB-1D Hybridizer
HB-3D Hybrigene
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tubes et autres accessoires peuvent être adaptés en même temps pour plusieurs utilisations
- Faible volume de sonde, même avec de grands tubes en verre
- La rotation et la conception garantissent l’utilisation et la récupération de volumes d’à peine 5 ml
- Les tubes à fentes uniques avec une vitesse de rotation de 0 à 20 tr/min sont contrôlables pour s’adapter à votre application
- Sécurité radioactive (le boîtier de protection et la conception de tubes anti-goutte minimisent les risques pour l’utilisateur)
- Le verre borosilicaté épais assure la durabilité
- Conception facile à verser, anti-goutte, sûre et pratique
- Les bouchons d’extrémité étanches à joint torique garantissent l’absence de fuite
- Le bouchon à vis fileté d’échappement offre une ouverture facile sans aucun problème de vide
- Les ensembles de tubes sont dotés d’adaptateurs pour accueillir plusieurs petits tubes en verre pour une capacité accrue
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 80 mm |
| À utiliser avec (équipement) | HB-1D Hybridizer |
| Longueur (impériale) | 9,44 in |
| Type de bouchon | Vis |
| Longueur (métrique) | 240 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Tube d’hybridation |