Learn More
Cole-Parmer™ Accessoire d’incubateur d’hybridation, tubes
Formats de tubes multiples polyvalents ; mélange et tailles de correspondance au sein d’un instrument pour répondre à différentes percées, utilisateurs et applications. Les tubes d’hybridation en verre réduisent les volumes, simplifient le lavage et améliorent les signaux
Marque: Cole-Parmer™ 39455-15
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Les tubes et autres accessoires peuvent être adaptés en même temps pour plusieurs utilisations
- Faible volume de sonde, même avec de grands tubes en verre
- La rotation et la conception garantissent l’utilisation et la récupération de volumes d’à peine 5 ml
- Les tubes à fentes uniques avec une vitesse de rotation de 0 à 20 tr/min sont contrôlables pour s’adapter à votre application
- Sécurité radioactive (le boîtier de protection et la conception de tubes anti-goutte minimisent les risques pour l’utilisateur)
- Le verre borosilicaté épais assure la durabilité
- Conception facile à verser, anti-goutte, sûre et pratique
- Les bouchons d’extrémité étanches à joint torique garantissent l’absence de fuite
- Le bouchon à vis fileté d’échappement offre une ouverture facile sans aucun problème de vide
- Les ensembles de tubes sont dotés d’adaptateurs pour accueillir plusieurs petits tubes en verre pour une capacité accrue
Spécification
9,44 in | |
44 mm | |
HB-3D Hybrigene | |
240 mm |
Tube d’hybridation | |
Verre borosilicaté | |
À vis |