Learn More
Tétines pour pipettes Pasteur
À utiliser avec les pipettes Pasteur sodocalciques.
174.00€ - 386.00€
Spécification
Description | Tétines pour pipettes Pasteur |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pipettes Pasteur sodocalciques |
Quantité | 100/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15748007
|
MBL
BPP002 |
Effacer |
386.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15758007
|
MBL
BPP004 |
Rouge |
174.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
À utiliser avec les pipettes Pasteur sodocalciques.
- À utiliser avec les pipettes Pasteur sodocalciques
Spécification
Tétines pour pipettes Pasteur | |
Pipettes Pasteur sodocalciques | |
100/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétines pour pipettes Pasteur