Learn More
TEA, sol. tampon 0,2M, pH 8,0
96.28€
Identifiants chimiques
CAS 102-71-6
Formule moléculaire C6H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00002855
Clé InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Triethanolamine buffer solution
CID PubChem 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15495959
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63793.AK
250 mL
96.28€
250mL
Description
Description
Triethanolamine (TEA), an emulsifier, surfactant and capping agent, may be used to study its toxicity profile and mechanisms. TEA may be used in various drug delivery constructs to improve drug solubility. TEA may be used to cap CdTe nanoparticles.Triethanolamine is found are liquid laundry detergents, dishwashing liquids, general cleaners, hand cleaners, polishes, metalworking fluids, paints, shaving cream and printing inks. Triethanolamine is also used as organic additive in the grinding of cement clinker. TEA has also been used in photographic (silver halide) processing. It has been promoted as a useful alkali by amateur photographers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La triéthanolamine (TEA), un émulsifiant, un surfactant et un agent de piégeage, peut être utilisée pour étudier son profil de toxicité et ses mécanismes. La TEA peut être utilisée dans diverses constructions d’administration de médicaments pour améliorer la solubilité des médicaments. La TEA peut être utilisée pour boucher les nanoparticules CdTe. On trouve la triéthanolamine dans des détergents à lessive liquide, des liquides pour lave-vaisselle, des nettoyants généraux, des nettoyants manuels, des polisses, des fluides métallurgiques, des peintures, des crèmes de rasoir et des encres d’impression. La triéthanolamine est également utilisée comme additif organique dans le broyage du clinker de ciment. La TEA a également été utilisée dans le traitement photographique (halogénure d’argent). Elle a été promue comme alcali utile par les photographes amateurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau .1 M, limpide, incolore
Remarques
Hygroscopique & sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez à l’abri de l’eau, de l’humidité, de l’air, des acides, des métaux, des halocarbones.
Spécification
Identifiants chimiques
102-71-6
149.19
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
7618
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
C6H15NO3
MFCD00002855
Triethanolamine buffer solution
CHEBI:28621
Spécification
TEA buffer soln.
Incolore
8.0
C6H15NO3
MFCD00002855
Soluble in water.1 M,clear,colorless
C(CO)N(CCO)CCO
149.19
CHEBI:28621
102-71-6
Solution de tampon 0,2M
Des mesures
Odorless
Triethanolamine buffer solution
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
7618
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante