Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 1X, pH 7,6, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
Marque: Fisher BioReagents BP2474-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tris–EDTA (TE) est systématiquement utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.Spécification
Tris-EDTA | |
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
1 L | |
Filtré au travers d’un filtre de 5 micron. | |
Protease free | |
Biologie moléculaire |
1X Solution, pH 7.6 | |
Incolore | |
Liquide | |
Sans DNase | |
Flacon Nalgene en PE | |
TE |