Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 100X, pH 8,0, biologie moléculaire, Fisher Bioreagents™
Code produit. 10143393
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
PolyPac™
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 10143393
Marque: Fisher BioReagents BP13384
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 100X, pH 8,0, biologie moléculaire
Tris–EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-EDTA
Note relative au nom 100X Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5
Couleur Undesignated
Forme physique Liquid
Quantité 4 l
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Conditionnement PolyPac™
Protéase Protease free
Qualité Biologie moléculaire