Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Freezers
Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models, maximizing storage capacity from 30,000 up to 60,000 2 mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
12160.50€ - 15577.50€
Spécification
No. of Doors 1 (1 compartiment)
Matériau de la hotte Acier laminé à froid
Matériau de la cuve Acier laminé à froid
Étagères 3
Tiroirs None
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Alimentation électrique Capacité (métrique) Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Alimentation électrique Capacité (métrique) Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
17966692
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TDE30086FV-ULTS
230V, 50 Hz, 1 Phase 422 L CE
12160.50€
1 pièce
17967082
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TDE40086FV-ULTS
230V, 50 Hz, 1 Phase 549 L CE
13366.50€
1 pièce
17906702
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TDE50086FV-ULTS
230V, 50 Hz, 1 Phase 682 L CE, cUL, cUL, ISO 13485
14572.50€
1 pièce
17976692
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TDE60086FV-ULTS
230V, 50 Hz, 1 Phase 816 L CE, cUL, UL, ISO 13485
15577.50€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
1 (1 compartiment)
Acier laminé à froid
None
Fan-forced
38.5 in.
71.9 cm
51,2 in
1300 mm
Optional
Oui
Yes
H-drive
Acier laminé à froid
3
Gris
Manuel
97.7 cm
78 in
1981 mm
Serrure standard, compatible avec cadenas
RS485/4-20mA output/Dry Contacts
CO2 ou LN2 en option
UE
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Freezers