Learn More
Solution étalon pour TCLP 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11475190
Solution étalon pour TCLP 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475190
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11475190
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036743.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD02091705
Spécification
Nom chimique ou matériau TCLP Standard Solution 1
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration Matrix: 2% HNO3
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1490142 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Numéro de lot13-16498T Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Numéro de lot82-083374G Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Numéro de lot83-084099L Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Numéro de lot213287 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number036743.AP,036743.AE
Nom du produit
Solution étalon pour TCLP 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals >