Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à flux continu TCF-32
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
940 mL
940 ml/430 ml
Description:
Noyau pour accessoire de 940 ml
Rotor à flux continu TCF-32
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réalisez des applications de traitement de volumes importants nécessitant des FCR élevées, notamment des séparations virales, des isolements de particules et la production de vaccins, grâce aux rotors à flux continu Thermo Scientific™ TCF-32.
Compatible avec :
Gamme de centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall WX Ultra
Informations de commande :
La partie centrale est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’appareil. Doit être acheté séparément.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à flux continu TCF-32 |
| Type | Rotors à flux continu |
| Capacité | 940 ml/430 ml |
| FCR max. | 102,000 ×g |
| Vitesse max. | 32 000 tr/min |
| Facteur K | 106/42 |
| À utiliser avec (équipement) | Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX |
| Autoclavable | Autoclavables |