Learn More
TC-S 7005, Tocris Bioscience™
Code produit. 30002030
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Potent and selective PLK2 inhibitor
Potent and selective polo-like kinase 2 (PLK2) inhibitor (IC50 = 4 nM). Shows selectivity for PLK2 over PLK3 and PLK1 (IC50 values are 24 and 214 nM respectively). Induces mitotic arrest and cell death in HCT 116 colorectal cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau TC-S 7005
CAS 1082739-92-1
Couleur Cream
Formule moléculaire C21H17N3O3
Quantité 10 mg
Synonyme 2-amino-isoxazolopyridine, 9, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-n-1s-1-phenylethyl-isoxazolo 5,4-c pyridin-5-amine, 3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-n-1s-1-phenylethyl pyrido 4,3-d 1,2 oxazol-5-amine
Clé InChI DAAGOCSHXCDWDY-ZDUSSCGKSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC=C3C(=C2)C(=NO3)C4=CC5=C(C=C4)OCO5
Nom IUPAC 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridin-5-amine
Poids moléculaire (g/mol) 359.385
CID PubChem 24971422
Poids de la formule 359.38
Pourcentage de pureté >98%
Forme physique Solid