Learn More
TC-I 2000, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001989
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
TRPM8 blocker
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in rTRPM8-expressing CHO cells (IC50 = 53 nM).
Identifiants chimiques
CAS 1159996-20-9
Formule moléculaire C23H18F4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 414.404
Clé InChI ADCDUDFEGFKKQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-fluorophenyl-1-4-trifluoromethyl phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2 1h-carboxamide, n-4-fluorophenyl-3,4-dihydro-1-4-trifluoromethyl phenyl-2 1h-isoquinolinecarboxamide, n-4-fluorophenyl-1-4-trifluoromethyl phenyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-2-carboxamide
CID PubChem 57326210
Nom IUPAC N-(4-fluorophenyl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxamide
SMILES C1CN(C(C2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C(=O)NC4=CC=C(C=C4)F
Spécification
Nom chimique ou matériau TC-I 2000
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Poids de la formule 414.4
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Solid