Learn More
TC-G 1004, Tocris Bioscience™
Code produit. 30002014
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent and selective A2A antagonist
Potent antagonist of adenosine A2A receptors; displays >100-fold selectivity for A2A over A1 receptors (Ki values are 0.44 and 85 nM respectively). Potentiates L-DOPA-induced rotational behavior in 6-OHDA-lesioned rats.
Identifiants chimiques
CAS 1061747-72-5
Formule moléculaire C22H27N7O2
Poids moléculaire (g/mol) 421.505
Clé InChI JENSDTKXNVHSSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-6-6-4-methoxypiperidin-1-yl pyridin-2-yl pyrimidin-4-yl acetamide, pyrazolylpyrimidine derivative, 16j, acetamide,n-2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-6-6-4-methoxy-1-piperidinyl-2-pyridinyl-4-pyrimidinyl, n-2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-6-6-4-methoxy-1-piperidinyl-2-pyridinyl-4-pyrimidinyl acetamide, n-2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-6-6-4-methoxypiperidin-1-yl pyridin-2-yl pyrimidin-4-yl acetamide
CID PubChem 25074316
Nom IUPAC N-[2-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-6-[6-(4-methoxypiperidin-1-yl)pyridin-2-yl]pyrimidin-4-yl]acetamide
SMILES CC1=CC(=NN1C2=NC(=CC(=N2)NC(=O)C)C3=NC(=CC=C3)N4CCC(CC4)OC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau TC-G 1004
Quantité 50 mg
Poids de la formule 421.5
Pourcentage de pureté >98%