Learn More
TBS, solution saline tamponnée au Tris, 1Solution X, pH 7,4, biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Code produit. p-30489
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
Code produit. 10052594
Marque: Fisher BioReagents BP2472100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactifs biologie moléculaire
• TBS 1X
• PH 7,4
• Grade biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris Buffered Saline
Note relative au nom 1X Solution, pH 7.4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
pH 7.5
Forme physique Liquid
Quantité 100 ml
DNase Sans DNase
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Synonyme TBS
Qualité Biologie moléculaire