Learn More
TBS, solution saline tamponnée au Tris, solution 10X, pH 7,4, biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Code produit. p-30476
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Code produit. 10648973
Marque: Fisher BioReagents BP2471100
Demander un format en vrac ou personnalisé
TBS, solution saline tamponnée au Tris, solution 10X, pH 7,4, biologie moléculaire
Tampon de lavage pour phosphatase alcaline ou conjugués de peroxydase en transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline tamponnée au Tris
Note relative au nom Solution 10X
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
pH 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Conditionnement Flacon poly
Protéase Sans protéases
Synonyme TBS
Qualité Biologie moléculaire
Concentration or Composition (by Analyte or Components) La solution 10X contient 1.37 M de chlorure de sodium, 0.027 M chlorure de potassium et 0.25 M de Tris/Tris-HCl.