Learn More
Tampon d’échantillon TBE, 6X, Thermo Scientific™
47.13€ - 65.02€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sample Loading Buffer |
---|---|
Couleur | Bleu |
Concentration | 6X |
Forme physique | Des mesures |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15493139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60357.AC |
25 mL |
47.13€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15403149
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60357.AD |
50 mL |
65.02€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Sample Loading Buffer | |
Bleu | |
6X | |
Des mesures |