Learn More
Acide taurodésoxycholique, sel sodique hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide taurodésoxycholique, hydrate de sel de sodium, est un acide biliaire dérivé de l’acide désoxycholique
•Il s’agit également d’un acide conjugué d’un taurodésoxycholate avec une activité détergente • Il se forme dans le foie par la conjugaison du désoxycholate à un groupe de taurine, généralement présent sous forme de sel de sodium
Applications
• L’acide taurodésoxycholique, l’hydrate de sel de sodium, a été étudié pour évaluer l’adsorption des acides biliaires et des sels dans les tissus fibreux végétaux
•Il a été utilisé comme détergent anionique important pour la solubilisation des protéines
•Ce composé montre des activités cholagogues et de cholérèse
• Il a également été utilisé pour explorer une méthodologie permettant de déterminer les sels biliaires conjugués et non conjugués dans le sérum et le liquide jéjunal
Spécification
Nom chimique ou matériau | Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate |
Couleur | Blanc |
Note relative au nom | 97% |
Forme physique | Poudre cristalline |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 521.69 |
Spectre IR | Authentique |
Pourcentage de pureté | ≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only