Learn More
Novus Biologicals™ Tat-Beclin 1 L11 Autophagy Inducing Peptide
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
1 mg
5 mg
Conditionnement:
0.10mg
1mg
5mg
Spécification
Spécification
| Espèces | Non-species Specific |
| Contenu et stockage | Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
| Alias de gène | Autophagy Inducing peptide, Tat-Beclin, Tat-Beclin 1, Tat-Beclin 1 peptide, Tat-Beclin peptide, Tat-L11 |
| Poids moléculaire | MolecularWeight-theroretical: 3.08 kDa |
| Quantité | 1 mg |
| Catégorie de recherche | Autophagy |
| Tampon de stockage | This product is supplied lyophilized. Purity is ≥ to 97% (HPLC) |