Learn More
Acide tartrique NF/FCC granulaire fin, Macron Fine Chemicals™
Code produit. 15508004
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
POLYSTORMOR
Spécification
Nom chimique ou matériau Tartaric Acid
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Numéro MDL MFCD00064207
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
Poids de la formule 150.09
Qualité FCC/NF
Quantité 500 g
Conditionnement POLYSTORMOR
Forme physique Granulaire fin