Learn More
Kit d’évaluation quantitative du soja TaqMan™ Roundup Ready
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
:
2 x 48 réactions
Description
Le kit de quantification du soja TaqMan™ Roundup Ready est un kit de tests de sécurité alimentaire utilisé pour déterminer le pourcentage de soja Roundup Ready par rapport à la quantité totale de soja présente dans un échantillon d’ADN. Ce kit de PCR en temps réel contient tous les réactifs (à l’exception de l’ADN modèle) nécessaires à la quantification du soja Roundup Ready. Les avantages du kit de quantification du soja TaqMan™ Roundup Ready par rapport à d’autres produits disponibles sur le marché sont les suivants :
Détection efficace — de petits fragments d’ADN grâce à l’utilisation de sondes MGB Taqman™
Sensibilité —- limite de quantification de 20 copies d’ADN et limite de détection de 3 copies d’ADN
Flexibilité — adapté aux ADN traités
Le kit de quantification du soja TaqMan™ Roundup Ready comprend des cibles contenant des plasmides pour le gène de soja endogène, connu sous le nom de lectine, et pour l’événement transgénique (GTS40-3-2) présent dans le soja Roundup Ready. Ce soja représente environ 80 % de l’ensemble du soja cultivé dans le monde entier et est considéré comme l’événement transgénique le plus répandu.
Le kit de quantification du soja TaqMan™ Roundup Ready est optimisé pour une utilisation dans tous les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™.
Le développement et la fabrication de ce kit se font par le biais d’un partenariat avec IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), qui a une longue histoire de recherche et de développement sur les OGM.
Les autres produits connexes comprennent :
Kit d’extraction d’OGM
Kit de sélection pour OGM TaqMan™
Kit de quantification du maïs OGM TaqMan™
Le kit de quantification du soja TaqMan™ Roundup Ready comprend des cibles contenant des plasmides pour le gène de soja endogène, connu sous le nom de lectine, et pour l’événement transgénique (GTS40-3-2) présent dans le soja Roundup Ready. Ce soja représente environ 80 % de l’ensemble du soja cultivé dans le monde entier et est considéré comme l’événement transgénique le plus répandu.
Le kit de quantification du soja TaqMan™ Roundup Ready est optimisé pour une utilisation dans tous les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™.
Le développement et la fabrication de ce kit se font par le biais d’un partenariat avec IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), qui a une longue histoire de recherche et de développement sur les OGM.
Les autres produits connexes comprennent :
Kit d’extraction d’OGM
Kit de sélection pour OGM TaqMan™
Kit de quantification du maïs OGM TaqMan™
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Master Mix soja Roundup Ready™ (disque vert), Master Mix soja (disque violet), Master Mix général (disque blanc), standard soja Roundup Ready™ (bouchon vert). –20/4°C |
| Description | Kit d’évaluation quantitative du soja TaqMan™ Roundup Ready, 2 x 48 rxns, type d’échantillon alimentaire, lectine, gène cible GTS-40-32, méthode de détection amorce-sonde, pour les tests de sécurité alimentaire |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Type de produit | Kit d’évaluation quantitative du soja TaqMan™ Roundup Ready |
| Quantité | 2 x 48 rxn(s) |
| Cible | Lectine, GTS-40-3-2 |
| À utiliser avec (application) | Industrie alimentaire |
| Nbre de réactions | 96 réactions |
| Type d’échantillon | Denrées alimentaires |
| Taille (produit final) | 2 x 48 rxn(s) |