Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Control Reagents Kit
Kit de réactifs de contrôle de la RNase P TaqMan™
Marque: Applied Biosystems™ 4316844
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Le gène de RNase P est un gène à une seule copie qui encode la partie de l’ARN correspondant à l’enzyme RNase P. Les réactifs de contrôle de la RNase P Applied Biosystems™ TaqMan™ ont été conçus avec des concentrations d’amorces limitatives à utiliser comme référence endogène dans les réactions multiplex. La PCR multiplex consiste à utiliser plusieurs sondes et paires d’amorces dans le même tube. Ce kit sert à réaliser un dosage de la nucléase 5’ avec le Master Mix PCR universel TaqMan™à l’aide de l’ADN génomique humain fourni comme modèle.Recommandations exhaustives incluses
Applied Biosystems™ a développé un ensemble exhaustif de recommandations pour garantir une utilisation réussie des réactifs et des instruments PCR en temps réel Applied Biosystems™. Ces directives sont simples et faciles à suivre. De nombreuses variables classiques, comme la concentration de chlorure de magnésium et le protocole de cycle thermique lui-même, ont été standardisées, réduisant considérablement la durée du développement du dosage.
Normalisation intégrée
Tous les kits de réactifs PCR en temps réel Applied Biosystems™ contiennent une référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR. La normalisation avec une référence interne passive minimise la variabilité de puits-à-puits qui peut avoir toutes sortes de causes, comme des erreurs de pipetage et l’évaporation de l’échantillon. La référence passive est également essentielle à l’obtention de résultats précis lorsque plusieurs sondes (avec différents colorants rapporteurs) sont combinées dans un seul tube.
Remarque : Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Étalons de référence internes passifs | |
ADN génomique humain | |
Faible | |
Étalon | |
VIC | |
Réactifs de PCR en temps réel | |
Humaine | |
RNase P |
Jeu(x) et modèle(s) d’amorces-sondes de contrôle | |
Tube | |
qPCR multiplex | |
Extincteur Tamra™ (3’), VIC™ (5’) | |
TaqMan™ | |
Glace humide | |
1000 réactions | |
1 000 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.