Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ Kit en 1 étape TaqMan™ RNA-to-CT
Code produit. p-7083437 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
2000 réactions
200 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
200 réactions
Code produit. 10158014
Marque: TaqMan™, RNA-to-CT™ 4392653
Permet une quantification uniforme des cibles d’ARN pour une variété de dosages et est validée par la bibliothèque des dosages d’expression génétique TaqMan™ complète Applied Biosystems™.
Le kit TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step est recommandé pour diverses applications incluant les études d’expression génétique générales, la recherche de marqueurs biologiques et la validation de microarray.
  • Précis sur une large échelle dynamique pour des performances fiables
  • Sensibilité élevée, permettant la détection d’un petit nombre de copies et une évaluation quantitative précise
  • Validé avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ pour une configuration expérimentale facile
  • Des performances homogènes avec un large éventail de cibles, notamment des séquences riches en AT, riches en GC et longues
  • Moins d’étapes de pipetage, donc moins de temps de manipulation et un risque d’erreur plus faible
Efficace sur un large éventail de concentrations d’entrée,
  • Une flexibilité maximale dans la quantité d’entrée du modèle ARN nécessite une efficacité PCR en temps réel optimale pour une large gamme de quantités de modèles
  • Le résultat est comparable à celui du kit en TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-Step et représente une amélioration significative de la plage dynamique et de la sensibilité par rapport aux réactifs TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix.
Une sensibilité élevée à une faible concentration de cibles
  • La sensibilité du kit TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step a été validée en utilisant une matrice d’ARN synthétique pour lequel le nombre de copies est connu avec précision.
  • Une erreur d’échantillonnage importante se produit lorsque l’on mesure de faibles quantités d’une cible ; une analyse statistique est donc requise pour une évaluation correcte en utilisant plusieurs répétitions.
  • L’analyse statistique indique une confiance élevée en termes d’évaluation quantitative des échantillons, basée sur un essai T (tableau I), homogène avec seulement 10 copies de la cible.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour 40 réactions à un volume de réaction de 50 µl. Inclut :
• 1 tube de 1 ml de Master Mix 2X contenant de l’ADN polymérase UP AmpliTaq Gold™, des dNTP (y compris dUTP), la référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Conserver entre -15 et -25°C.
• 1 tube de 50 µl de mélange enzymatique 40X RT contenant de la transcriptase inverse UP ArrayScript™, un inhibiteur de RNase. Conserver entre -15° et -30°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étape
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits RNA-to-CT, TaqMan
Type de produit Kits de RT-PCR en une étape
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 40 reactions
Transcriptase inverse ArrayScript™ UP
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 40 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 40 réactions
Type d’échantillon ARN