Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Kit with MasterMix
Contient à la fois le kit de base de réactifs de base et le kit de Master Mix TaqMan Protein Assays Fast.
Marque: Applied Biosystems™ 4448591
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Le kit de base des principaux réactifs contient les réactifs nécessaires pour effectuer différentes étapes de ligature et d’amplification par PCR pour exprimer la protéine TaqMan™ par le biais d’expérience. Le dosage PCR universel contient des concentrations optimisées de sonde TaqMan™ et d’amorces d’oligonucléotides (directes et inversées) conçues pour amplifier une région du produit de ligature traité à la protéase pour la détection sur un système de PCR en temps réel Applied Biosystems. La concentration enzymatique, la force ionique et le pH de l’expression protéique du mélange maître rapide TaqMan™ Master Mix sont optimisés pour l’amplification des séquences cibles d’oligonucléotides ligaturées préparées à l’aide des réactifs du dosage d’expression protéique TaqMan™. L’ADN polymérase inclus dans le master mix est conçu pour une efficacité et une spécificité de la PCR maximales lorsqu’il est utilisé avec la chimie de ligation.
- Méthode PCR : quantification des protéines qPCR
- Compatibilité amorce-sonde : TaqMan™
Spécification
Le kit de réactifs de base TaqMan™ Protein Assays avec MasterMix contient à la fois le kit de base de réactifs de base et le kit de Master Mix rapide TaqMan Protein Assays. | |
qPCR | |
Rapide | |
Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, StepOnePlus™, mode rapide | |
ROX (pré-mélangé) | |
Kit de réactifs de base des dosages protéiques | |
Non spécifique à la cible | |
500 réactions |
Amorce-sonde | |
ADN polymérase AmpliTaq Fast | |
Dosage de ligature de proximité | |
FAM | |
TaqMan™ | |
500 réactions | |
Non | |
Tissus, cellules |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.