Learn More
Applied Biosystems™ Dosage de micro-ARN TaqMan™
Dosage de micro-ARN TaqMan™
Marque: Applied Biosystems™ 4440886
346.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
Les dosages de micro-ARN TaqMan™ quantifient les miARN avec la précision et la sensibilité de la chimie du dosage TaqMan™. Protocole simple en deux étapes qui ne nécessite qu’une transcription inverse avec une amorce spécifique à miARN, suivie d’une PCR en temps réel avec des sondes TaqMan™.Spécification
• 1 tube containing RT primer at concentration of 5X (XS and S sizes), 20X (M size), or 60X (L size) • 1 tube containing a 20X (XS, S, and M sizes) or 60X (L size) mix of pre-formulated assay (1 probe and 2 primers). Store at -15 to -25°C. |
|
Amorce-sonde | |
Haut | |
Rapide | |
Emballage durable | |
Dosage des micro-ARN | |
150 réactions |
S (50 réactions de RT / 150 réactions de PCR), sur commande | |
Tube | |
qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
Température ambiante | |
150 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.