Learn More
Applied Biosystems™ Dosage de micro-ARN TaqMan™
Dosage de micro-ARN TaqMan™
Marque:  Applied Biosystems™ 4440887
793.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Code produit. 15187092
  • 904.00€ / 750 réactions
Expédition estimée: 28-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Les dosages de micro-ARN TaqMan™ quantifient les miARN avec la précision et la sensibilité de la chimie du dosage TaqMan™. Protocole simple en deux étapes qui ne nécessite qu’une transcription inverse avec une amorce spécifique à miARN, suivie d’une PCR en temps réel avec des sondes TaqMan™.
Spécification
Spécification
• 1 tube containing RT primer at concentration of 5X (XS and S sizes), 20X (M size), or 60X (L size)
• 1 tube containing a 20X (XS, S, and M sizes) or 60X (L size) mix of pre-formulated assay (1 probe and 2 primers).
Store at -15 to -25°C.
Tube
qPCR
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
TaqMan™
Température ambiante
750 réactions
M (750 réactions de RT / 750 réactions de PCR), sur commande
Haut
Rapide
Emballage durable
Réactifs de qPCR
750 réactions
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • TaqMan MicroRNA Assay
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formamide