Learn More
TaqMan® Dosage d’expression génétique VIC TaqMan™
GREENER_CHOICE
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays, VIC, are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (VIC) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
444.00€ - 1204.00€
Spécification
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Rapide
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Ce produit nécessite une configuration supplémentaire
Veuillez commander les dosages pour l’expression génétique Applied Biosystems™ TaqMan™ via l’outil de recherche d’expression génétique.
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11927021
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
TaqMan®
4448489
S (360 reactions), made to order
444.00€
1 pièce
11957021
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
TaqMan®
4448490
M (750 reactions), made to order
582.00€
1 pièce
11947021
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
TaqMan®
4448491
L (2900 reactions), made to order
1204.00€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Amorce-sonde
Élevé
Rapide
Emballage durable
60 X
Tube
qPCR
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Dosage d’expression génétique
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
TaqMan® Dosage d’expression génétique VIC TaqMan™