Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix environnemental TaqMan™ 2.0
Le Master Mix environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ 2,0 offre une détection précise des agents pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs.
1170.00€ - 3660.00€
Spécification
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Flacon
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
10575575
Afficher les documents
Applied Biosystems™
200 réactions Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10704407
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4398021
400 réactions
1435.00€
1 pièce
10085544
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4398044
800 réactions
3660.00€
1 kit
Description
Description
Le Master Mix environnemental Applied Biosystems™ TaqMan™ 2,0 offre une détection précise des agents pathogènes par PCR en temps réel en présence de taux élevés d’inhibiteurs. Utilisez ce mélange maître pour analyser des échantillons environnementaux, alimentaires et d’autres échantillons complexes.
  • Conçu sur mesure pour des expériences de PCR quantitative en temps réel
  • Sensibilité inégalée pour les applications complexes, la détection de cibles en faible nombre de copies et la PCR multiplex
  • Comprend la détection d’agents pathogènes et la quantification de charge virale ⁄ bactérienne
  • Détection sensible pour la quantification fiable de cibles génétiques abondantes et limitées
  • Mélange stable pour une manipulation à haut débit
Formulation optimisée pour des performances inégalées
Le Master Mix environnemental TaqMan 2,0 est un mélange 2X pratique pour la quantification des cibles, comprenant les éléments suivants :
  • ADN polymérase AmpliTaq Gold™, UP (ultra pure), une ADN polymérase hautement purifiée pour une meilleure détection des cibles bactériennes. Cette enzyme à démarrage à chaud est inactive à température ambiante. Les réactions peuvent donc être préparées sur la paillasse. L’enzyme est activée lors d’un cyclage thermique.
  • Référence interne passive basée sur le colorant exclusif ROX™ pour une analyse précise des données.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
Amorce-sonde
qPCR
Étalon
ROX (pré-mélangé)
Master Mix de qPCR
Expression génétique, Génotypage, Détection d’agents pathogènes, Détection des virus
Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Flacon
ADN polymérase AmpliTaq Gold
Système 7000, Système 7300, Système 7500 Fast, Système 7500, Système 7900HT Fast, Système 7900HT, StepOne™, mode standard
TaqMan™
UP (Ultra Pure)
2X
Échantillons environnementaux, nourriture