Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human NFAT & Cardiac Hypertrophy
Marque: Applied Biosystems™ 4414183
139.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le transfert manuel des réactifs dans les plaques lors des configurations expérimentales courantes peut être chronophage et fastidieux. La préparation quotidienne de ces plaques peut avoir un impact négatif sur la productivité globale. Afin de réduire le stress et le taux d’erreur, les plaques TaqMan™ Array sont conçues pour diminuer les étapes de pipetage redondantes et minimiser les erreurs de chargement, ce qui fait d’elles une solution idéale pour une configuration expérimentale rapide et facile. Les plaques TaqMan™ Array contiennent des dosages pour l’expression génétique TaqMan™ de haute qualité (ensembles de sondes TaqMan™ et d’amorces pour PCR) dans un format de plaque pratique, séchée et à 96 ou 384 puits. Des tests approfondis n’ont indiqué aucune différence de performance entre les dosages TaqMan™ fournis en solution dans des tubes simples et les dosages fournis séché dans une plaque TaqMan™ Array- Collections complètes - choisissez parmi plus de 130 dosages et plaques de signature génétique TaqMan™ préconçus, ou personnalisez votre propre plaque en sélectionnant parmi nos 1,3 millions de dosages inventoriés sur 24 espèces
- Abordable - commande minimum d’une seule plaque de signature génétique ou de six plaques personnalisées
- Pratique - sonde TaqMan séchée et ensembles d’amorces fournis dans des plaques à 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon, puis exécutez
- Résultats rapides - le format rapide donne généralement des résultats en moins d’une heure
Spécification
Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C. | |
plaque à 96 puits | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’). | |
TaqMan™ | |
Neurobiologie, transduction de signal, voie(s) liée(s) aux biomarqueurs, matrice extracellulaire et adhérence cellulaire, recherche cardiovasculaire | |
1 réaction de 20 μl |
Séché | |
Étalon | |
FAM | |
1 standard plate | |
Humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.