Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Endogenous Control
Les plaques de contrôle endogènes TaqMan™ Express utilisent la chimie basée sur des sondes TaqMan™ et sont conçues pour être utilisées avec la suite de systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™.
Marque: Applied Biosystems™ 4396840
215.10 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les plaques de contrôle endogènesç Applied Biosystems™ TaqMan™ Express utilisent la chimie avec sonde TaqMan™ et sont conçues pour être utilisées sur la suite de systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ - méthode de référence pour l’expression génétique quantitative offrant la plus grande sensibilité, spécificité, reproductibilité et l’échelle dynamique la plus large.
Le premier aspect de toute expérience visant la quantification relative de l’expression génétique doit être la sélection d’un ou plusieurs gènes de contrôle endogènes afin de normaliser les variations de d’entrées d’échantillons. La plaque de contrôle endogène humain TaqMan™ Express contient 32 gènes, mis en plaque en trois exemplaires, qui ont été présentés comme de bons candidats pour une telle expérience. Cette collection de gènes a été sélectionnée à partir de recherches bibliographiques et/ou de tests de microarray génomiques entiers réalisés sur de nombreux tissus humains. Ils s’exprimaient constitutivement et à une abondance modérée dans la plupart des échantillons testés.
- Collections complètes - choisissez parmi plus de 130 dosages et plaques de signature génétique TaqMan™ préconçus, ou personnalisez votre propre plaque en sélectionnant parmi nos 1,3 millions de dosages inventoriés sur 24 espèces
- Abordable - commande minimum d’une seule plaque de signature génétique ou de six plaques personnalisées
- Pratique - sonde TaqMan séchée et ensembles d’amorces fournis dans des plaques à 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon, puis exécutez
- Résultats rapides - le format rapide donne généralement des résultats en moins d’une heure
Spécification
Kit(s) d’amorce-sonde de contrôle | |
plaque à 96 puits | |
MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’) | |
TaqMan™ | |
Humaine | |
Expression génétique |
Séché | |
Étalon | |
FAM | |
Étalon | |
Panneau de gènes de ménage & de contrôle |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.