Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Cytokine Network
Code produit. 10299714 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 standard plate
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10299714
Marque: Applied Biosystems™ 4414124
Le transfert manuel des réactifs dans les plaques lors des configurations expérimentales courantes peut être chronophage et fastidieux. La préparation quotidienne de ces plaques peut avoir un impact négatif sur la productivité globale. Afin de réduire le stress et le taux d’erreur, les plaques TaqMan™ Array sont conçues pour diminuer les étapes de pipetage redondantes et minimiser les erreurs de chargement, ce qui fait d’elles une solution idéale pour une configuration expérimentale rapide et facile. Les plaques TaqMan™ Array contiennent des dosages pour l’expression génétique TaqMan™ de haute qualité (ensembles de sondes TaqMan™ et d’amorces pour PCR) dans un format de plaque pratique, séchée et à 96 ou 384 puits. Des tests approfondis n’ont indiqué aucune différence de performance entre les dosages TaqMan™ fournis en solution dans des tubes simples et les dosages fournis séché dans une plaque TaqMan™ Array
  • Collections complètes - choisissez parmi plus de 130 dosages et plaques de signature génétique TaqMan™ préconçus, ou personnalisez votre propre plaque en sélectionnant parmi nos 1,3 millions de dosages inventoriés sur 24 espèces
  • Abordable - commande minimum d’une seule plaque de signature génétique ou de six plaques personnalisées
  • Pratique - sonde TaqMan séchée et ensembles d’amorces fournis dans des plaques à 96 puits ; ajoutez simplement le Master Mix et l’échantillon, puis exécutez
  • Résultats rapides - le format rapide donne généralement des résultats en moins d’une heure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque puits de plaque TaqMan™ Array contient un dosage TaqMan™ unique pour une réaction de 20 μl. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante ou à 4°C.
Forme Séché
Format plaque à 96 puits
Vitesse de réaction Étalon
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’).
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits TaqMan
Méthode de purification Étalon
Quantité 1 standard plate
Catégorie de recherche Transduction de signaux, immunologie
Espèces Humaine
Nbre de réactions 1 réaction de 20 μl