Learn More
Applied Biosystems™ Plaques à 96 puits A et B humains de micro-ARN avancé TaqMan™, standard
Les plaques à 96 puits A et B humains de micro-ARN avancé Applied Biosystems TaqMan, standard, offrent la commodité des dosages de micro-ARN avancé TaqMan pré-marqués dans un format de plaque standard à 96 puits.
Marque: Applied Biosystems™ A31810
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Description
Ce produit contient un ensemble de 8 plaques pour le profilage de 752 micro-ARN uniques maximum et comprend des contrôles de micro-ARN endogènes et exogènes pour la normalisation des résultats des données.
Les caractéristiques des plaques à 96 puits A et B humains de micro-ARN avancé TaqMan comprennent :
- Reproductibilité—les dosages pré-marqués sont conçus pour réduire les erreurs de pipetage et minimiser la variabilité expérimentale
- Économie d’échantillons—nécessite seulement 4 μl de plasma/sérum purifié ou 2–20 ng d’ARN total par échantillon
- Contenu mis à jour—contenu du dosage mis à jour pour mirBase v.21
- Facile à utiliser—il suffit d’ajouter un mélange de miR-Amp dilué et de Master Mix et d’exécuter la qPCR ; aucun pipetage supplémentaire n’est nécessaire
- Chimie de qPCR TaqMan de référence—Les dosages de micro-ARN avancé TaqMan s’appuient sur le pipeline de conception et le système de validation des dosages bio-informatiques leaders sur le marché de Thermo Fisher Scientific pour contribuer à garantir une haute spécificité et une réactivité croisée minimale, même pour les familles de micro-ARN étroitement liées
Les plaques de micro-ARN avancé TaqMan requièrent l’utilisation du kit de synthèse d’ADNc avancé TaqMan, qui utilise une chimie de transcription inverse universelle (RT) pour préparer le modèle d’ADNc à utiliser avec les dosages de micro-ARN avancé TaqMan pour la détection et la quantification des micro-ARN humains matures dans les échantillons biologiques.
Ces plaques ne sont pas compatibles avec le kit de synthèse d’ADNc de micro-ARN TaqMan de première génération, qui utilise une chimie de transcription inverse spécifique au micro-ARN.
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Plaque de 96 puits | |
RT-qPCR en 2 étape | |
7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System | |
Plaque à 96 puits de micro-ARN humain avancé | |
Analyse par biopuces | |
4 μl |
Amorce-sonde | |
Haut | |
Étalon | |
TaqMan™ | |
Température ambiante | |
Échantillons liquides (p. ex. sérum), tissus, cellules, échantillons fixes et fixés au formol et inclus en paraffine, sang |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.