Learn More
Applied Biosystems™ Plaques à 96 puits A humains de micro-ARN avancé TaqMan™, standard
Code produit. 17193069 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
4 plates
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 17193069
Marque: Applied Biosystems™ A31811
Les plaques à 96 puits A humains de micro-ARN avancé Applied Biosystems TaqMan, standard, offrent la commodité des dosages de micro-ARN avancé TaqMan pré-marqués dans un format de plaque standard à 96 puits.
Ce produit contient un ensemble de 4 plaques pour le profilage de 376 micro-ARN uniques maximum et comprend des contrôles de micro-ARN endogènes et exogènes pour la normalisation des résultats des données.
Les caractéristiques des plaques à 96 puits A humains de micro-ARN avancé TaqMan comprennent :
  • Reproductibilité—les dosages pré-marqués sont conçus pour réduire les erreurs de pipetage et minimiser la variabilité expérimentale
  • Économie d’échantillons—nécessite seulement 2 μl de plasma/sérum purifié ou 1–10 ng d’ARN total par échantillon
  • Contenu mis à jour—contenu du dosage mis à jour pour mirBase v.21
  • Facile à utiliser—il suffit d’ajouter un mélange de miR-Amp dilué et de Master Mix et d’exécuter la qPCR ; aucun pipetage supplémentaire n’est nécessaire
  • Chimie de qPCR TaqMan de référence—Les dosages de micro-ARN avancé TaqMan s’appuient sur le pipeline de conception et le système de validation des dosages bio-informatiques leaders sur le marché de Thermo Fisher Scientific pour contribuer à garantir une haute spécificité et une réactivité croisée minimale, même pour les familles de micro-ARN étroitement liées
Les plaques de micro-ARN avancé TaqMan requièrent l’utilisation du kit de synthèse d’ADNc avancé TaqMan, qui utilise une chimie de transcription inverse universelle (RT) pour préparer le modèle d’ADNc à utiliser avec les dosages de micro-ARN avancé TaqMan pour la détection et la quantification des micro-ARN humains matures dans les échantillons biologiques.
Ces plaques ne sont pas compatibles avec le kit de synthèse d’ADNc de micro-ARN TaqMan de première génération, qui utilise une chimie de transcription inverse spécifique au micro-ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Plaque à 96 puits
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 2 étape
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Plaque à 96 puits de micro-ARN humain avancé
Quantité 4 plates
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (application) Analyse par biopuces
Type d’échantillon Échantillons liquides (p. ex. sérum), tissus, cellules, échantillons fixes et fixés au formol et inclus en paraffine, sang
Volume 2 μl