Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Assay
Code produit. 15412184 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
S (250 reactions), inventoried
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15412184
Marque: Applied Biosystems™ A25576
Ces dosages permettent une évaluation quantitative très sensible et très spécifique des micro-ARN matures avec la qPCR.
Avec le kit de synthèse d’ADNc de microARN avancé Applied Biosystems TaqMan, cette solution offre un flux de travail rationalisé qui est idéal pour l’analyse de plusieurs cibles d’ARNc de microARN à partir d’un échantillon unique ou d’échantillons d’ARN de faible niveau tels que le sérum et le plasma.
  • RT universelles - RT à une étape pour tous les dosages de miARN TaqMan Advanced
  • Sensibilité - détectez jusqu’à 60 copies saisies dans la synthèse de l’ADNc
  • Spécificité - détectez uniquement le miARN mature et distinguez les cibles hautement homologues
  • Faible entrée d’échantillon - détectez et quantifiez le miARN mature à partir de seulement 1 pg d’ARN total ou 2 μL de plasma
  • Compatibilité avec les bioliquides, notamment le sérum humain, le plasma et les tissus
    Sensibilité supérieure :
    • Le système de miARN TaqMan Advanced gère efficacement les quantités d’ARN généralement faibles de sérum et de matériaux de départ du plasma
    • Contrairement à la pré-amplification traditionnelle, les amorces miR-Amp du kit de synthèse d’ADNc basé sur la ligature reconnaissent les séquences universelles ajoutées à chaque miARN aux extrémités 5’ et 3’, pour éviter les biais d’amplification
    • Représentant certains des dosages les plus sensibles et spécifiques disponibles, les dosages de micro-ARN TaqMan Advanced détectent avec précision jusqu’à 60 copies de 1 pg de l’ARN total ou 2 μL de sérum/plasma
    Spécificité de TaqMan de référence :
    • Les dosages de micro-ARN TaqMan Advanced distinguent facilement les miRNA matures étroitement liés et qui différent seulement d’une base
    • Le système de miARN TaqMan Advanced va encore plus loin pour offrir des niveaux supérieurs de spécificité et de sensibilité avec des miARN étroitement liés qui diffèrent de seulement 1 bp à l’extrémité 5’, la “région de semence” hautement conservée de miARN homologues
      Transcription inverse universelle :
      • Le kit de synthèse d’ADNc miARN TaqMan Advanced a une étape de transcription inverse (RT) universelle pour simplifier le flux de travail initial
      • À l’aide de l’extension 3’ poly-A et de la ligature 5’ d’une séquence d’adaptateur pour étendre le miARN à chaque extrémité avant la transcription inverse, l’ADNc est universellement amplifié à l’aide d’amorces miR-Amp et du master mix miR-Amp pour augmenter uniformément la quantité d’ADNc
      Le kit est idéal pour les échantillons qui :
      • Présentent plusieurs cibles de miARN à partir d’un seul échantillon amplifié
      • Sont limités en quantité (par exemple, sérum, plasma ou autres liquides biologiques)
Informations sur la commande
Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20X
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange 20X de dosages préformulés (1 sonde et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Dosage des micro-ARN avancé
Quantité S (250 reactions), inventoried
Conditions d’expédition Température ambiante
Nbre de réactions 250 réactions
Volume 2 μl