Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA Polymerase, native, without BSA (5 U/μL)
Optimisez l’amplification d’échantillons d’ADN de faible pureté grâce à cette ADN polymérase native hautement thermostable pour la PCR de routine.
Marque: Thermo Scientific™ EP0282
212.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
L’ADN polymérase Taq d’origine est une ADN polymérase hautement thermostable issue de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. L’enzyme catalyse la synthèse 5’ → 3’ de l’ADN, ne présente aucune activité exonucléase (de correction) 5’ → 3’ et possède une activité exonucléase 5’ → 3’ faible. De plus, la polymérase présente une activité désoxynucléotidyl transférase qui aboutit fréquemment à l’ajout d’adénines supplémentaires à l’extrémité 3’ des produits issus de la PCR. L’ADN polymérase Taq Native est préconisée pour l’amplification de séquences d’ADN bactérien homologues de celles que l’on trouve dans E. coli.
L’ADN polymérase Taq (native, avec BSA), est fournie avec du BSA sous forme d’agent stabilisant. Cette version de l’ADN polymérase Taq constitue souvent le choix idéal lors de l’amplification d’échantillons d’ADN de faible pureté, par exemple l’ADN génomique issu de queue de souris.
Points clés
- La demi-vie thermostable est supérieure à 40 min à 95°C.
- Génère des produits de la PCR avec des saillies de 3’-dA.
- Fourni avec deux tampons -Tampon Taq 10X avec KCI et tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4. Ce dernier permet une PCR à une large plage de concentrations en magnésium et diminue l’amorçage non spécifique.
- Incorpore des nucléotides modifiés (par exemple des nucléotides marqués à la biotine, à la digoxigénine, par fluorescence).
Spécification
Contenu : • 100 μl d’ADN polymérase Taq, native (5 U/μl) • 2 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec KCl • 2 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4 • 2 x 1,25 ml de MgCl2 à 25 mM Conserver à -20°C. |
|
Faible | |
Standard | |
PCR standard | |
1 X | |
3’-A | |
ADN |
Amorce-sonde | |
ADN polymérase Taq | |
ADN polymérase Taq | |
10X | |
Non | |
Autonome | |
2 mL |
Dans certains pays, l’utilisation de ce produit est protégée par des brevets. Dans ces pays, l’achat de ce produit est soumis à l’obtention d’une licence limitée et non transférable, qui autorise uniquement l’acheteur à utiliser cette quantité de produit pour ses propres recherches internes.