Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA Polymerase, native, with BSA (5 U/μL)
Optimisez la PCR de routine grâce à cette ADN polymérase native hautement thermostable.
Marque: Thermo Scientific™ EP0072
212.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 1.51950kg
Description
L’ADN polymérase Taq native est une ADN polymérase hautement thermostable issue de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. L’enzyme catalyse la synthèse 5’ → 3’ de l’ADN, ne présente aucune activité exonucléase 5’ → 3’ (correction) et possède une activité exonucléase 5’ → 3’ faible. De plus, la polymérase présente une activité désoxynucléotidyl transférase qui aboutit fréquemment à l’ajout d’adénines supplémentaires à l’extrémité 3’ des produits de PCR. L’ADN polymérase Taq native est préconisée pour l’amplification de séquences d’ADN bactérien homologues de celles que l’on trouve dans E. coli.
L’ADN polymérase Taq (native, avec BSA), est fournie avec de la BSA sous forme d’agent stabilisant. Cette version de l’ADN polymérase Taq constitue souvent le choix idéal lors de l’amplification d’échantillons d’ADN de faible pureté, par exemple l’ADN génomique issu de la queue de souris.
Points clés
- La demi-vie thermostable est supérieure à 40 min à 95°C.
- Génère des produits de PCR avec des saillies de 3’-dA.
- Fourni avec deux tampons Tampon 10X Taq avec KCI et tampon 10X Taq avec (NH4)2SO4. Ce dernier permet une PCR à une large plage de concentrations en magnésium et diminue l’amorçage non spécifique.
- Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., des nucléotides marqués à la biotine, à la digoxigénine, par fluorescence).
Spécification
Contains: • 100 μL Taq DNA Polymerase, native (5 U/μL) • 2 x 1.25 mL 10X Taq Buffer with KCl • 2 x 1.25 mL 10X Taq Buffer with (NH4)2SO4 • 2 x 1.25 mL 25 mM MgCl2 • 0.25 mL 20 mg/mL BSA Store at -20°C. |
|
72°C | |
ADN polymérase | |
PCR |
ADN polymérase Taq | |
Thermo Scientific™ | |
300 U | |
5 U/µl |
Dans certains pays, l’utilisation de ce produit est protégée par des brevets. Dans ces pays, l’achat de ce produit est soumis à l’obtention d’une licence limitée et non transférable, qui autorise l’acheteur à utiliser uniquement cette quantité de produit pour ses propres recherches internes.