Learn More
Cytiva Taq ADN polymérase (clonée)
Pour la PCR et les autres procédures nécessitant l’activité d’ADN polymérase à des températures élevées
Marque:  Cytiva 27-0798-06
615.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10629275
  • 687.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Une unité incorpore 10 nmol de nucléotides totaux dans du matériel insoluble dans l’acide en 30 min à 70°C dans un volume total de 50 μl.
  • Pureté : Sans activités aspécifiques détectables et sans activités de restriction d’endonucléase Taq I
  • Concentration : 5000 unités/ml
  • Test de fonctionnalité : Testé en PCR
  • Tampon de stockage : 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 50 % glycérol, stabilisateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 mM de Tris HCl, pH 9, 15 mM de MgCl2 et 500 mM de KCl. Stockage à -20°C
Sans activités aspécifiques détectables et sans activités de restriction Taq I.
PCR standard
7,5
10 x 250 U
5 000 U/ml