Learn More
MP Biomedicals™ Taq ADN Pol
Code produit. 11407030 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 250 U
250U
Conditionnement:
250 unités
2500 unités
Code produit. 11407030
Marque: MP Biomedicals™ 11EPTQD925
Un ADN polymérase thermostable utilisé pour la PCR, la RT-PCR, le séquençage de l’ADN et le marquage de l’ADN.
Taq polymérase catalyse l'incorporation de dNTP dépendante des modèles d'ADN et dirigée par amorces d'oligonucléotides dans des brins d'ADN complémentaires.Il affiche à la fois des activités de polymérase et d'exonucléase 5′'à 3'.
Définition de l'unité :Une unité incorporera 10 nmol de dNTP totaux dans l'ADN précipitable par acide en 30 minutes à 74°C.
Taq polymérase catalyse l’incorporation de dNTP dépendante des modèles d’ADN et d’amorces d’oligonucléotides dans des brins d’ADN complémentaires. Il affiche à la fois 5′' à' activités en polymérase et en exonucléase.
Définition de l’unité : Une unité incorporera 10 nmol de dNTP totaux dans l’ADN précipitable par acide en 30 minutes à 74°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Description Taq ADN Pol
Forme Liquide
Quantité 10 x 250 U
À utiliser avec (application) PCR, RT-PCR, séquençage de l’ADN, marquage de l’ADN, RT-PCR, Sequencing, Nucleic Acid Labeling