Learn More
MP Biomedicals™ Kit Taq CORE 25
Fourni avec des tampons de réaction standards
1600.00€ - 3870.00€
Spécification
Contenu et stockage | Polymérase d’ADN Taq (5 U/μl), tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgCl2, mélange 25 mM de dNTP. Stockage à -20°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | PCR standard |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11427040
|
MP Biomedicals™
11EPTQK600 |
12 x 600 U |
3870.00€
7200 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407040
|
MP Biomedicals™
11EPTQK25L |
5 x 1 000 U |
2690.00€
5000 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497030
|
MP Biomedicals™
11EPTQK259 |
10 x 250 U |
1600.00€
2500 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Polymérase d’ADN Taq (5 U/μl), tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgCl2, mélange 25 mM de dNTP. Stockage à -20°C | |
PCR standard |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Kit Taq CORE 25