Learn More
MP Biomedicals™ Kit Taq Core 10
Fourni avec des tampons de réaction standards
944.00€ - 2688.16€
Spécification
Contenu et stockage | Polymérase d’ADN Taq (5 U/μl), tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgCl2, mélange 10 mM de dNTP. Stockage à -20°C |
---|---|
Forme | Congelé |
Format | Liquide congelé |
À utiliser avec (application) | Standard PCR |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11437030
|
MP Biomedicals™
11EPTQK105C |
5 x 250 U |
944.00€
1250 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11447030
|
MP Biomedicals™
11EPTQK109 |
10 x 250 U |
1600.00€
2500 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11457030
|
MP Biomedicals™
11EPTQK10L |
5 x 1 000 U | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Définition d'une unité : Une unité d’ADN polymérase est la quantité d’enzyme nécessaire pour catalyser l’incorporation de 10 nmol de nucléosides dans un produit adsorbable DE81 en moins de 30 min à 74°C dans des conditions de dosage.
Définition d'une unité : Une unité d’ADN polymérase est la quantité d’enzyme nécessaire pour catalyser l’incorporation de 10 nmol de nucléosides dans un produit adsorbable DE81 en moins de 30 min à 74°C dans des conditions de dosage.Spécification
Polymérase d’ADN Taq (5 U/μl), tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgCl2, mélange 10 mM de dNTP. Stockage à -20°C | |
Congelé | |
Liquide congelé | |
Standard PCR |
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Kit Taq Core 10