Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPSO, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. 13564990
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68399-81-5
Formule moléculaire C7H17NO7S
Poids moléculaire (g/mol) 259.273
Numéro MDL MFCD00038352
Clé InChI RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
CID PubChem 109334
Nom IUPAC Acide 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]-2-hydroxypropane-1-sulfonique
SMILES C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO
Spécification
Absorbance (0.1 M aq. soln.)
Nom chimique ou matériau TAPSO
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.)
Point de fusion 220.0°C to 221.0°C
Couleur Blanc à jaune
pH 4.3 to 5.3 (1% aq. soln. at 25°C)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (HOCH2)3CNHCH2CH(OH)CH2SO3H
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : environ 129,6 g/l (20°C).
Poids de la formule 259.3
Pourcentage de pureté ≥99% (Acid)
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • TAPSO