Learn More
TAPS, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents Code produit.: 10334830
TAPS, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents
Code produit. 10334830
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
Code produit. 10334830
Marque: Fisher BioReagents BP2923100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Absorbance 0.05 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau TAPS
CAS 29915-38-6
Point de fusion 240°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Formule moléculaire C7H17NO6S
Numéro MDL MFCD00007538
Conditionnement Flacon poly
Merck Index 15, 9191
Synonyme [(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid
Clé InChI YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Nom IUPAC 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propane-2-yl]amino]propane-1-acide sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 243.27
CID PubChem 121591
Poids de la formule 243.28
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité JustPURE™
Nom du produit
TAPS, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents >