Learn More
TAPS (acide libre) (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit. 10502965
Click to view available options
Flacon poly ; 25 g
Ce tampon biologique a une plage de pH utilisable de 7,7 à 9,1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TAPS (Free Acid)
CAS 29915-38-6
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
DNase Non détecté
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule moléculaire C7H17NO6S
Numéro MDL MFCD00007538
Conditionnement Flacon poly
Protéase Not Detected
Merck Index 15, 9191
Synonyme Tris(hydroxymethyl) methylaminopropanesulfonic Acid, 3-[[2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino]-1-Propane-sulfonic Acid
Clé InChI YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Nom IUPAC 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propane-1-acide sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 243.27
CID PubChem 121591
Poids de la formule 243.18
Pourcentage de pureté 99% min
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • TAPS