Learn More
TAPS, sol. tampon 0,2 M, pH 8,5, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15435539
Click to view available options
Quantité:
100mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 15435539
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63268.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
TAPS, is used in biochemistry and molecular biology. TAPS has been utilized in capillary electrophoresis of such materials as DNA and DNA-dye complexes. Dyes have been separated by planar chromatography with electro osmotic flow with 1 mM TAPS in the mobile phase. The stability constants of metal ions with TAPS have been investigated by capillary electrophoresis. TAPS has also been shown to inhibit connexin channel activity. The activity of various mutants of carbonic anhydrase I and carbonic anhydrase II has been studied in a variety of buffers, including TAPS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le TAPS est utilisé en biochimie et en biologie moléculaire. Le TAPS a été utilisé dans l’électrophorèse capillaire de matériaux tels que l’ADN et les complexes ADN-colorant. Les colorants ont été séparés par chromatographie planaire avec flux électro-osmotique avec 1 mM de TAPS en phase mobile. Les constantes de stabilité des ions métalliques avec le TAPS ont été étudiées par électrophorèse capillaire. On a également démontré que le TAPS inhibe l’activité du canal de la connexine. L’activité de différents mutants de l’anhydrase carbonique I et de l’anhydrase carbonique II a été étudiée dans une variété de tampons, y compris le TAPS.
Solubilité
Soluble dans l’eau (333,33 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91000-53-2
Poids moléculaire (g/mol) 265,256
Spezifikation
Concentration Solution de tampon 0.2M
pH 8,5
Forme physique Liquide
Quantité 100mL
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt