Learn More
Kartell™ Couplages de tuyau
Les sectionneurs en PE offrent une alternative rapide, flexible et sûre aux adaptateurs coûteux. Les raccords de tuyaux coniques Kartell™ assemblent étroitement les tuyaux en verre, caoutchouc ou plastique.
Marque: Kartell™ 7043600
8.67 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Description
- Conçus pour le raccordement de tuyaux en verre, caoutchouc ou plastique
- Le connecteur assure un raccordement étroit
- Remplace les adaptateurs coûteux