Learn More
Ley Rubber™ Bouchons en liège coniques
Bouchons en liège coniques à utiliser dans les secteurs de l’éducation, du brassage, de l’art et de l’artisanat.
Marque: Ley Rubber™ CB018/S/Z
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- Gamme de tailles disponibles
- Produit recyclable
Spécification
Bouchons en liège coniques | |
18 mm | |
10/boîte | |
32 mm |
Éducation, brassage, arts et artisanat | |
21 mm | |
Liège naturel | |
Conique |