Learn More
Micronova™ Rouleau adhésif à usage général en polyéthylène transparent 25 mm x 33 m
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparente
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rouleau en polyéthylène
- À utiliser dans des zones où un rouleau ultra-propre n’est pas requis
- Adhésif acrylique
- Bonnes propriétés de décollement
- Différentes largeurs et longueurs disponibles
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparente |
| Matériau | Polyethylene |
| À utiliser avec (application) | For general purpose use |
| Dimensions (LxW) | 33 m x 25 mm |
| Longueur (métrique) | 33 m |
| Largeur (métrique) du rouleau | 25 mm |